Dibutyltin dilaurate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20421.0250
8.20421.9058
8.20421.1000
8.20421.0250EA
66.1
EUR
8.20421.0250
8.20421.9058
8.20421.1000
Dibutyltin dilaurate para síntese, Sigma-Aldrich®
Dibutyltin dilaurate
Fórmula:
C₃₂H₆₄O₄Sn Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008963 Número CAS: 77-58-7 EINECS: 201-039-8 UN: 3261 ADR: 8,III |
Solubility |
|
Melting Point | 25 - 27 °C |
Molar Mass | 631.55 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 149 °C |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point |
|
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |