Print…
Saccharin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20128.0250 8.20128.1000 8.20128.9030 8.20128.5000
8.20128.0250EA 58 EUR
8.20128.0250 8.20128.1000 8.20128.9030 8.20128.5000
Saccharin, Sigma-Aldrich®
Saccharin
Fórmula: C₇H₅NO₃S
Número MDL : MFCD00005866
Número CAS: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 228 - 230 °C
Molar Mass 183.18 g/mol