Print…
Magnesium ethanolate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18894.0100 8.18894.0500
8.18894.0100EA 90.6 EUR
8.18894.0100 8.18894.0500
Magnesium ethanolate, Sigma-Aldrich®
Magnesium ethanolate
Fórmula: C₄H₁₀MgO₂
Peso Molecular: 114.43 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009060
Número CAS: 2414-98-4
EINECS: 219-323-5
UN: 3205
ADR: 4.2 II
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 114.43 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
Ignition Point 70 °C