Print…
Terpineol, mixture of isomers, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14759.1000 8.14759.2500
8.14759.1000EA 75.2 EUR
8.14759.1000 8.14759.2500
Terpineol, mixture of isomers, Sigma-Aldrich®
Terpineol, mixture of isomers
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00166983
Número CAS: 8000-41-7
EINECS: 232-268-1
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 214 - 217 °C
Vapor Pressure 0.24 hPa (20 °C)
Flash Point 91 °C
Density 0.930 - 0.935 g/cm3 (20 °C)