Print…
Brij® 58 estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14727.0250 8.14727.1000
8.14727.0250EA 45.6 EUR
8.14727.0250 8.14727.1000
Brij® 58 estabilizada, Sigma-Aldrich®
Brij® 58
Fórmula: C₅₆H₁₁₄O₂₁
Peso Molecular: 1123.51 g/mol
Número MDL : MFCD00080892
Número CAS: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 38 - 42 °C
Flash Point 149 °C
Density 1 g/cm3