Print…
2-Chloroethyldiisopropylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Diisopropylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14553.0100 8.14553.0250
8.14553.0100EA 59.2 EUR
8.14553.0100 8.14553.0250
2-Chloroethyldiisopropylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyldiisopropylammonium chloride
Fórmula: C₈H₁₉Cl₂N
Peso Molecular: 200.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012496
Número CAS: 4261-68-1
EINECS: 224-238-1
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 130 - 133 °C
Molar Mass 200.15 g/mol
pH 4.0 - 4.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials