Print…
Ciclohexano, EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.02832.1000 1.02832.2500 1.02832.6025 1.02832.6190 1.02832.9190
1.02832.1000EA 52.2 EUR
1.02832.1000 1.02832.2500 1.02832.6025 1.02832.6190 1.02832.9190
Ciclohexano, EMPLURA®, Supelco®
Ciclohexano
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Fórmula: C₆H₁₂
Peso Molecular: 84.16 g/mol
Ponto de ebulição: 81
Ponto de Fusão: 7
Densidade: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003814
Número CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM