Print…
Pyridinium-p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14330.0025 8.14330.0100
8.14330.0025EA 59.7 EUR
8.14330.0025 8.14330.0100
Pyridinium-p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₃S
Número MDL : MFCD00013108
Número CAS: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 112 - 119 °C (dry substance)
Molar Mass 251.30 g/mol
Hill Formula C12H13NO3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3H * C5H5N