Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.04174.0001
8.04174.0005
8.04174.8500
8.04174.0001EA
110
EUR
8.04174.0001
8.04174.0005
8.04174.8500
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Fórmula:
C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009593 Número CAS: 13965-03-2 EINECS: 237-744-2 UN: 1759 ADR: 8,III |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 701.91 g/mol |