Print…
2-Chloroethyldimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02448.0005 8.02448.0250 8.02448.1000
8.02448.0005EA 24.9 EUR
8.02448.0005 8.02448.0250 8.02448.1000
2-Chloroethyldimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyldimethylammonium chloride
Fórmula: C₄H₁₁Cl₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012516
Número CAS: 4584-46-7
EINECS: 224-970-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Solubility 2000 g/l (20 °C)
Melting Point 205 - 208 °C
Molar Mass 144.04 g/mol
Ignition Point 220 °C