Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01962.0250
8.01962.1000
8.01962.9025
8.01962.0250EA
32.6
EUR
8.01962.0250
8.01962.1000
8.01962.9025
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Brij® 35
Fórmula:
C₅₈H₁₁₈O₂₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00080891 Número CAS: 9002-92-0 EINECS: 500-002-6 |
Solubility | (25 °C) soluble |
Melting Point | 36 - 42 °C |
Molar Mass | 582.8 g/mol |
Bulk Density | 1050 kg/m3 |
Boiling Point | 100 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C) |