Print…
Hidróxido de sódio 25%, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica baixo em ferro, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
4.80659.1002 4.80659.9025 4.80659.9950
4.80659.1000EA 104 EUR
4.80659.1000 4.80659.9025 4.80659.9950
Hidróxido de sódio 25%, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica baixo em ferro, SAFC®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627