Print…
Hidróxido de sódio 20%, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica baixo em ferro
Fornecedor: Merck
Perigo
4.80005.9916 4.80005.9200
4.80005.9916EA 0 EUR
4.80005.9916 4.80005.9200
Hidróxido de sódio 20%, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica baixo em ferro
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II