Print…
TES (2-(Tris(hidroximetil)metilamino)etano-1-sulfônico ácido), Millipore®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.10695.0250 1.10695.9010
1.10695.0250EA 379 EUR
1.10695.0250 1.10695.9010
TES (2-(Tris(hidroximetil)metilamino)etano-1-sulfônico ácido), Millipore®
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Fórmula: C₆H₁₅NO₆S
Peso Molecular: 229.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007532
Número CAS: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3