Print…
TAPS sal de sódio (3-(Tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfônico ácido sódico sal), Millipore®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.08320.0025 1.08320.0250
1.08320.0025EA 64.9 EUR
1.08320.0025 1.08320.0250
TAPS sal de sódio (3-(Tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfônico ácido sódico sal), Millipore®
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Fórmula: C₇H₁₇NO₆S
Peso Molecular: 243.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007538
Número CAS: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1