Print…
Brij® 35 30% aqueous solution, Millipore®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Brij® L23
MQ100
1.01894.0100 1.01894.1000
1.01894.0100EA 41.5 EUR
1.01894.0100 1.01894.1000
Brij® 35 30% aqueous solution, Millipore®
Brij® 35
Fórmula: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Peso Molecular: 1199.56 g/mol
Número MDL : MFCD00080891
Número CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6