Print…
Hidróxido de sódio 0.25 mol/l, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atenção
Sinônimos: Caustic soda
1.00233.9950 1.00233.9025
1.00233.9950EA 0 EUR
1.00233.9950 1.00233.9025
Hidróxido de sódio 0.25 mol/l, EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica, SAFC®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: ∼105 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627