Ciclohexano, SupraSolv® para absorção de gás, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02817.4000EA
334
EUR
1.02817.4000
1.02817.1000
1.02817.2500
Ciclohexano, SupraSolv® para absorção de gás, Supelco®
Ciclohexano
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionisation detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Fórmula:
C₆H₁₂ Peso Molecular: 84,16 g/mol Ponto de ebulição: 81 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 7 °C Densidade: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –18 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003814 Número CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 13,02752 |
Solubility | 55 mg/l (20 °C) |
Melting Point | 6 °C |
Molar Mass | 84.16 g/mol |
Boiling Point | 81 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 103 hPa (20 °C) |
Flash Point | -18 °C |
Refractive Index | 1.4264 (20 °C) |
Explosion Limit | 1.2 - 8.3 %(V) |
Density | 0.78 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 260 °C |
Viscosity kinematic | 1.26 mm2/s (20 °C) |
Evaporation number | 3.5 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |