Print…
Brij® 35 10% aqueous solution, Proteomics grade
Fornecedor: G Biosciences
Atenção
Sinônimos: Brij® L23
DG003 DG004
DG003EA 371 EUR
DG003 DG004
Brij® 35 10% aqueous solution, Proteomics grade
Brij® 35
Fórmula: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Peso Molecular: 1199.56 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00080891
Número CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6