Print…
Brij® 35 30% em solução aquosa detergente não iônico, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Perigo
203724-1 203724-100
203724-1EA 377 EUR
203724-1 203724-100
Brij® 35 30% em solução aquosa detergente não iônico, Millipore®
Brij® 35
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes
  • Form: Clear gel
  • CMC: 92 μM
  • Aggregation Number: 40
It liquefies upon warming to 50° C.
Fórmula: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00080891
Número CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6