Print…
Ciclohexano ≥99.5% (por GC), CHROMASOLV™ para análises de resíduos pesticidas, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
34496-7L 34496-18L 34496-1L 34496-2.5L 34496-4X2.5L 34496-7L-RC
34496-7LEA 577.76 EUR
34496-7L 34496-18L 34496-1L 34496-2.5L 34496-4X2.5L HONC34496-7L-RC
Ciclohexano ≥99.5% (por GC), CHROMASOLV™ para análises de resíduos pesticidas, Riedel-de Haën™
Ciclohexano
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 81 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: 6,4 °C
Densidade: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 8,3 %(V)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003814
Número CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.5 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Vapor Density 2.9 (vs air)
Vapor Pressure 168.8 mmHg ( 37.7 °C)
Explosion Limit 9 %
Autoignition Temperature 500 °F