Print…
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L20251.06 L20251.14
L20251.06EA 85.5 EUR
L20251.06 L20251.14
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 76089-77-5 Molecular Formula: C3CeF9O9S3 Formula Weight: 587.33 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD02093899
Fórmula: C₃CeF₉O₉S₃
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1,7
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093899
Número CAS: 76089-77-5