Methyl-3-methylcrotonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 3,3-dimethylacrylate, Methyl-3,3-dimethylacrylate
L19731.09
L19731.18
L19731.09EA
75
EUR
L19731.09
L19731.18
Methyl-3-methylcrotonate ≥98%
Methyl-3-methylcrotonate
Purity: 98%
CAS No.: 924-50-5
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4375
Melting Point: -41°
Boiling Point: 134-139°
Beilstein Reference: 1741592
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00043940
Fórmula:
C₆H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 134…139 °C Ponto de Fusão: –41 °C Densidade: 0,936 Ponto de Inflamação: 33 °C (91 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00043940 Número CAS: 924-50-5 EINECS: 213-107-4 UN: 3272 ADR: 3,III |