2-Amino-3-formylpyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-Aminonicotinaldehyde, 2-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
L19620.03
L19620.06
L19620.03EA
72.8
EUR
L19620.03
L19620.06
2-Amino-3-formylpyridine 98%
2-Amino-3-formylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 7521-41-7
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 99-102°
Beilstein Reference: 109598
MDL No.: MFCD01830382
Fórmula:
C₆H₆N₂O Ponto de Fusão: 99…102 °C |
Número MDL :
MFCD01830382 Número CAS: 7521-41-7 |