Ethyl-4-(bromomethyl)benzoate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ethyl 4-(bromomethyl)benzoate
L19219.06
L19219.14
L19219.22
L19219.06EA
35.5
EUR
L19219.06
L19219.14
L19219.22
Ethyl-4-(bromomethyl)benzoate 96%
Ethyl-4-(bromomethyl)benzoate
Purity: 96%
CAS No.: 26496-94-6
Molecular Formula: C10H11BrO2
Formula Weight: 243.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5494
Melting Point: 28-33°
Boiling Point: 145°/5mm
Beilstein Reference: 1869569
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD03791307
Fórmula:
C₁₀H₁₁BrO₂ Peso Molecular: 243.1 g/mol Ponto de ebulição: 145 °C (5 mmHg) Ponto de Fusão: 28…33 °C |
Número MDL :
MFCD03791307 Número CAS: 26496-94-6 ADR: 8 II |