Print…
1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L17600.03 L17600.06
L17600.03EA 42 EUR
L17600.03 L17600.06
1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₃
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093938
Número CAS: 85275-45-2