cis-2,6-Dimethylpiperazine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L15684.06
L15684.14
L15684.06EA
64
EUR
L15684.06
L15684.14
cis-2,6-Dimethylpiperazine ≥99%
cis-2,6-Dimethylpiperazine
Purity: 99+%
CAS No.: 21655-48-1
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 45°(113°F)
Melting Point: 108-111°
Boiling Point: 162°
Beilstein Reference: 79881
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD07772435
Fórmula:
C₆H₁₄N₂ Ponto de ebulição: 162 °C Ponto de Fusão: 108…111 °C Ponto de Inflamação: 45 °C (113 °F) |
Número MDL :
MFCD07772435 Número CAS: 21655-48-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III |