D-(-)-Quinic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 77-95-2
Molecular Formula: C7H12O6
Formula Weight: 192.17
Odour: Odourless
Melting Point: 162-167°
Beilstein Reference: 2212412
Merck Reference: 14,8059
Optical Rotation: -44° (c=20 in water)
MDL No.: MFCD00003864
Fórmula:
C₇H₁₂O₆ Ponto de Fusão: 162…167 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003864 Número CAS: 77-95-2 EINECS: 201-072-8 Merck Index: 14,8059 |