L-α-Aminoadipic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L13924.03
L13924.06
L13924.03EA
94.3
EUR
L13924.03
L13924.06
L-α-Aminoadipic acid 98%
L-α-Aminoadipic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1118-90-7
Molecular Formula: C6H11NO4
Formula Weight: 161.16
Melting Point: ca 206° dec.
Beilstein Reference: 1724348
Fórmula:
C₆H₁₁NO₄ Ponto de Fusão: ∼ 206 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002636 Número CAS: 1118-90-7 |