Bis(2-ethylhexyl)adipate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
L10195.14
L10195.22
L10195.14EA
38.7
EUR
L10195.14
L10195.22
Bis(2-ethylhexyl)adipate ≥99%
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Purity: 99%
CAS No.: 103-23-1
Molecular Formula: C22H42O4
Formula Weight: 370.58
Flash Point: 196°(384°F)
Refractive Index: 1.4470
Melting Point: -67°
Boiling Point: 166-168°/1mm
Beilstein Reference: 1803774
MDL No.: MFCD00009496
Fórmula:
C₂₂H₄₂O₄ Peso Molecular: 370.57 g/mol Ponto de ebulição: 166…168 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: –67 °C Densidade: 0.990 Ponto de Inflamação: 196 °C (384 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009496 Número CAS: 103-23-1 EINECS: 203-090-1 |