Methyl-2,6-difluorobenzoate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 2,6-difluorobenzoate
L08063.06
L08063.14
L08063.06EA
44.4
EUR
L08063.06
L08063.14
Methyl-2,6-difluorobenzoate ≥97%
Methyl-2,6-difluorobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 13671-00-6
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 1948618
MDL No.: MFCD00051778
Fórmula:
C₈H₆F₂O₂ Ponto de ebulição: 203…204 °C Densidade: 1,281 Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051778 Número CAS: 13671-00-6 |