4-Nitrophthalic anhydride tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L08020.06
L08020.14
L08020.06EA
66.4
EUR
L08020.06
L08020.14
4-Nitrophthalic anhydride tech. 90%, Grau técnico
4-Nitrophthalic anhydride
Purity: 90%
CAS No.: 5466-84-2
Molecular Formula: C8H3NO5
Formula Weight: 193.11
Melting Point: 116-121°
Beilstein Reference: 179682
Fórmula:
C₈H₃NO₅ Ponto de Fusão: 116…121 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005922 Número CAS: 5466-84-2 EINECS: 226-776-2 |