Print…
Methyl 5-amino-2-furoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 5-aminofuran-2-carboxylate
L05958.03 L05958.06
L05958.03EA 111 EUR
L05958.03 L05958.06
Methyl 5-amino-2-furoate 98%
Methyl-5-amino-2-furoate
Purity: 98% CAS No.: 22600-30-2 Molecular Formula: C6H7NO3 Formula Weight: 141.13 Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 1365799
Fórmula: C₆H₇NO₃
Peso Molecular: 141.13 g/mol
Ponto de Fusão: 131…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051661
Número CAS: 22600-30-2