m-Toluic hydrazide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
m-Toluic acid hydrazide, 3-Methylbenzoic hydrazide
L01043.06
L01043.14
L01043.06EA
41.3
EUR
L01043.06
L01043.14
m-Toluic hydrazide ≥97%
m-Toluic hydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 13050-47-0
Molecular Formula: C8H10N2O
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 2045125
Fórmula:
C₈H₁₀N₂O Ponto de Fusão: 94…98 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014760 Número CAS: 13050-47-0 EINECS: 235-926-6 |