2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L00467.06
L00467.14
L00467.06EA
57.1
EUR
L00467.06
L00467.14
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate ≥98%
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate
Purity: 98+%
CAS No.: 773-01-3
Molecular Formula: C8H11BF4O
Formula Weight: 209.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 224-226°
Beilstein Reference: 3639361
MDL No.: MFCD00032098
Fórmula:
C₈H₁₁BF₄O Ponto de Fusão: 224…226 °C |
Número MDL :
MFCD00032098 Número CAS: 773-01-3 EINECS: 212-256-2 |