Print…
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)ethanamine, 2-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-ethylamine
H52371.MD H52371.03 H52371.06
H52371.MDEA 74.3 EUR
H52371.MD H52371.03 H52371.06
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine ≥97%
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine
Purity: 97+% CAS No.: 934-98-5 Molecular Formula: C7H17N3 Formula Weight: 143.43 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03701701
Fórmula: C₇H₁₇N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03701701
Número CAS: 934-98-5
EINECS: 213-296-3
ADR: 8,III