5-Bromo-2-formylpyridine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H50154.03
H50154.06
H50154.03EA
83.4
EUR
H50154.03
H50154.06
5-Bromo-2-formylpyridine ≥99%
5-Bromo-2-formylpyridine
Purity: 99%
CAS No.: 31181-90-5
Molecular Formula: C6H4BrNO
Formula Weight: 186.01
Melting Point: 94-96°
MDL No.: MFCD04112535
Fórmula:
C₆H₄BrNO Ponto de Fusão: 94…96 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04112535 Número CAS: 31181-90-5 |