5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H32756.03
H32756.06
H32756.03EA
60.4
EUR
H32756.03
H32756.06
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 50594-78-0
Molecular Formula: C7H3FN2O2
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 101-105°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01632196
Fórmula:
C₇H₃FN₂O₂ Ponto de Fusão: 101…105 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01632196 Número CAS: 50594-78-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |