5-Bromo-2-isopropoxypyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H32564.03
H32564.06
H32564.03EA
99.6
EUR
H32564.03
H32564.06
5-Bromo-2-isopropoxypyridine ≥97%
5-Bromo-2-isopropoxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 870521-31-6
Molecular Formula: C8H10BrNO
Formula Weight: 216.08
Refractive Index: 1.5305
Fórmula:
C₈H₁₀BrNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07368869 Número CAS: 870521-31-6 |