Print…
Methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 3-bromo-5-fluorobenzoate
H32262.03 H32262.06
H32262.03EA 91 EUR
H32262.03 H32262.06
Methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate ≥98%
Methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 334792-52-8 Molecular Formula: C8H6BrFO2 Formula Weight: 233.04 Refractive Index: 1.5345
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Peso Molecular: 233.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07780735
Número CAS: 334792-52-8