Print…
1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Butyl-4-methylpyridinium Hexafluorophosphate
H27355.06 H27355.18
H27355.06EA 97.1 EUR
H27355.06 H27355.18
1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphate ≥99%
1-Butyl-4-methylpyridiniumhexafluorophosphate
Purity: 99% CAS No.: 401788-99-6 Molecular Formula: C10H16F6NP Formula Weight: 295.22 Melting Point: 45° MDL No.: MFCD03095438
Fórmula: C₁₀H₁₆F₆NP
Peso Molecular: 295.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095438
Número CAS: 401788-99-6