Print…
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Butyl-4-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
H27100.06 H27100.18
H27100.06EA 89.1 EUR
H27100.06 H27100.18
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate ≥99%
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate
Purity: 99% CAS No.: 343952-33-0 Molecular Formula: C10H16BF4N Formula Weight: 237.06 Refractive Index: 1.4
Fórmula: C₁₀H₁₆BF₄N
Peso Molecular: 237.05 g/mol
Densidade: 1.2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095460
Número CAS: 343952-33-0