Print…
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
B25309.14 B25309.22
B25309.14EA 85.8 EUR
B25309.14 B25309.22
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate ≥98%
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 27007-53-0 Molecular Formula: C8H6BrClO2 Formula Weight: 249.49 Melting Point: 37-40° MDL No.: MFCD00144763
Fórmula: C₈H₆BrClO₂
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144763
Número CAS: 27007-53-0