2-Methyl-3-furoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Methylfuran-3-carboxylic acid
B24928.06
B24928.14
B24928.06EA
53.9
EUR
B24928.06
B24928.14
2-Methyl-3-furoic acid ≥98%
2-Methyl-3-furoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6947-94-0
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 97-99°
Beilstein Reference: 112229
Fórmula:
C₆H₆O₃ Ponto de Fusão: 97…99 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00092314 Número CAS: 6947-94-0 |