Print…
Methyl-2,6-dichlorobenzoate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 2,6-dichlorobenzoate
B24912.03 B24912.06 B24912.14
B24912.03EA 28.5 EUR
B24912.03 B24912.06 B24912.14
Methyl-2,6-dichlorobenzoate 97%
Methyl-2,6-dichlorobenzoate
Fórmula: C₈H₆Cl₂O₂
Número MDL : MFCD01313701
Número CAS: 14920-87-7