4-Ethynyltoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Ethynyl-4-methylbenzene, p-Tolylacetylene
B24812.06
B24812.14
B24812.06EA
75.7
EUR
B24812.06
B24812.14
4-Ethynyltoluene ≥98%
4-Ethynyltoluene
Purity: 98%
CAS No.: 766-97-2
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.5470
Odour: Pungent
Melting Point: ca 21°
Boiling Point: 168-170°
Beilstein Reference: 969653
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008571
Fórmula:
C₉H₈ Ponto de ebulição: 168…170 °C Ponto de Fusão: ∼ 21 °C Densidade: 0,916 Ponto de Inflamação: 49 °C (120 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008571 Número CAS: 766-97-2 UN: 3295 ADR: 3,III |