Print…
2-Aminoterephthalic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B24441.06 B24441.14 B24441.22
B24441.06EA 36.2 EUR
B24441.06 B24441.14 B24441.22
2-Aminoterephthalic acid 99%
2-Aminoterephthalic acid
Purity: 99% CAS No.: 10312-55-7 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00134536
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134536
Número CAS: 10312-55-7