Dichloro(methyl)(phenyl)silane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B23999.14
B23999.22
B23999.36
B23999.14EA
31.8
EUR
B23999.14
B23999.22
B23999.36
Dichloro(methyl)(phenyl)silane ≥98%
Dichloro(methyl)(phenyl)silane
Purity: 98%
CAS No.: 149-74-6
Molecular Formula: C7H8Cl2Si
Formula Weight: 191.13
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5190
Odour: Acrid
Boiling Point: 205-206°
Beilstein Reference: 970975
UN No.: 2437
MDL No.: MFCD00000490
Fórmula:
C₇H₈Cl₂Si Ponto de ebulição: 205…206 °C Densidade: 1,173 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000490 Número CAS: 149-74-6 EINECS: 205-746-2 UN: 2437 ADR: 8,II |