Print…
1-Dodecylpyridinium chloride hydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B23492.14 B23492.22
B23492.14EA 68.4 EUR
B23492.14 B23492.22
1-Dodecylpyridinium chloride hydrate 98%
1-Dodecylpyridinium chloride hydrate
Purity: 98% CAS No.: 207234-02-4 Molecular Formula: C17H30ClN.xH2O Formula Weight: 283.89(anhy) Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD00150002
Fórmula: C₁₇H₃₀ClN·xH₂O
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150002
Número CAS: 207234-02-4
EINECS: 203-232-2