Piperidine-N-carbaldehyde ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B23452.30
B23452.0B
B23452.18
B23452.30EA
128
EUR
B23452.30
B23452.0B
B23452.18
Piperidine-N-carbaldehyde ≥99%
Piperidine-N-carbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 2591-86-8
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.4840
Melting Point: -31°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 107697
MDL No.: MFCD00006483
Fórmula:
C₆H₁₁NO Ponto de ebulição: 222 °C Ponto de Fusão: –31 °C Densidade: 1,019 Ponto de Inflamação: 102 °C (215 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006483 Número CAS: 2591-86-8 EINECS: 219-986-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |